Läs mer
Invitrogen™ Anza™ Buffertuppsättning
Produktkod. 15525720
Change view
Kvantitet:
1 set
Förpackningsstorlek:
1 uppsättning
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15525720 1 set 1 uppsättning
1 options
Produktkod. 15525720 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer IVGN2008
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 16-11-2026
Innehåller
Anza™ 10X buffert, Anza™ 10X röd buffert
Förenkla traditionell restriktionsenzymkloning med Invitrogen™ Anza™ Restriction Enzyme Cloning System.
De Invitrogen Anza Restriction Enzyme Cloning System använder ett enda buffertsystem för fullständig matsmältning och inkorporerar Anza kloning av enzymer till ett tydligt och enkelt system.
  • En buffert för alla restriktionsenzymer
  • Ett matsmältningsprotokoll för alla DNA-typer
  • Fullständig matsmältning på 15 min
  • Matsmältning över natten utan stjärnaktivitet
Certifikat
CoA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Buffertuppsättning
För användning med (applikation) Traditionell kloning
Produktlinje Anza
Kvantitet 1 set
Inkluderar 2 ml Anza buffert (10X)
2 ml Anza röd buffert (10X)
Förvara vid -5 till -30 °C.