Läs mer
Invitrogen™ Anza™ 11 EcoRI
Produktkod. p-6543151
Change view
Kvantitet:
40 000 enheter
8000 enheter
Förpackningsstorlek:
1 uppsättning
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15515690 8000 enheter 1 uppsättning
15525690 40 000 enheter 1 uppsättning
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15515690 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer IVGN0116
Innehåller
Anza™ Restriktionsenzym, Anza™ 10X buffert, Anza™ 10X röd buffert
Förenkla traditionell restriktionsenzymkloning med Invitrogen™ Anza™ Restriction Enzyme Cloning System.
De Invitrogen Anza Restriction Enzyme Cloning System använder ett enda buffertsystem för fullständig matsmältning och inkorporerar Anza kloning av enzymer till ett tydligt och enkelt system.
• En buffert för alla restriktionsenzymer
• Ett matsmältningsprotokoll för alla DNA-typer
• Fullständig matsmältning på 15 min
• Matsmältning över natten utan stjärnaktivitet
Certifikat
CoA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring 400μ L Anza 11 EcoRI
1 ml Anza Buffert (10X)
1 ml Anza Röd buffert (10X)
Förvara vid -20 °C.
Frakt skick Godkänd för transport på våt eller torr is
Metyleringskänslighet CpG-metyleringskänslig, Inte Dam-metyleringskänslig, Ej Dcm-metyleringskänslig
Enzym EcoR I
Kompatibel buffert Anza™ 10X röd buffert, Anza™ 10X buffert
Känslig för värmeinaktivering Ja
Optimal reaktionstemperatur 37 °C
Typ IIS RE Nej
Kvantitet 8000 enheter
Produkttyp Restriction Enzyme Cloning System
Forskningskategori Traditionell kloning
Produktlinje Anza