Läs mer
Invitrogen™ Anza™ 12 XbaI
Kvantitet:
12 000 enheter
2000 U
Förpackningsstorlek:
1 uppsättning
Beskrivning
Innehåller
Anza™ Restriktionsenzym, Anza™ 10X buffert, Anza™ 10X röd buffert
Förenkla traditionell restriktionsenzymkloning med Invitrogen™ Anza™ Restriction Enzyme Cloning System.
De Invitrogen Anza Restriction Enzyme Cloning System använder ett enda buffertsystem för fullständig matsmältning och inkorporerar Anza kloning av enzymer till ett tydligt och enkelt system.
• En buffert för alla restriktionsenzymer
• Ett matsmältningsprotokoll för alla DNA-typer
• Fullständig matsmältning på 15 min
• Matsmältning över natten utan stjärnaktivitet
• En buffert för alla restriktionsenzymer
• Ett matsmältningsprotokoll för alla DNA-typer
• Fullständig matsmältning på 15 min
• Matsmältning över natten utan stjärnaktivitet
Certifikat
CoA
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | 200μ L Anza 12 XbaI 500μ L Anza Buffert (10X) 500μ L Anza Röd buffert (10X) Förvara vid -20 °C. |
| Frakt skick | Godkänd för transport på våt eller torr is |
| Metyleringskänslighet | Dammetyleringskänslig, Ej CpG-metyleringskänslig, Ej Dcm-metyleringskänslig |
| Enzym | Xba I |
| Kompatibel buffert | Anza™ 10X röd buffert, Anza™ 10X buffert |
| Känslig för värmeinaktivering | Ja |
| Optimal reaktionstemperatur | 37 °C |
| Typ IIS RE | Nej |
| Kvantitet | 2000 U |
| Produkttyp | Restriction Enzyme Cloning System |
| Visa mer |