Läs mer
Invitrogen™ Anza™ 12 XbaI
Produktkod. p-6543169
Kvantitet:
12 000 enheter
2000 U
Förpackningsstorlek:
1 uppsättning
Produktkod. 15535690
Brand: Invitrogen™ IVGN0126
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Innehåller
Anza™ Restriktionsenzym, Anza™ 10X buffert, Anza™ 10X röd buffert
Förenkla traditionell restriktionsenzymkloning med Invitrogen™ Anza™ Restriction Enzyme Cloning System.
De Invitrogen Anza Restriction Enzyme Cloning System använder ett enda buffertsystem för fullständig matsmältning och inkorporerar Anza kloning av enzymer till ett tydligt och enkelt system.
• En buffert för alla restriktionsenzymer
• Ett matsmältningsprotokoll för alla DNA-typer
• Fullständig matsmältning på 15 min
• Matsmältning över natten utan stjärnaktivitet
Certifikat
CoA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring 200μ L Anza 12 XbaI
500μ L Anza Buffert (10X)
500μ L Anza Röd buffert (10X)
Förvara vid -20 °C.
Frakt skick Godkänd för transport på våt eller torr is
Metyleringskänslighet Dammetyleringskänslig, Ej CpG-metyleringskänslig, Ej Dcm-metyleringskänslig
Enzym Xba I
Kompatibel buffert Anza™ 10X röd buffert, Anza™ 10X buffert
Känslig för värmeinaktivering Ja
Optimal reaktionstemperatur 37 °C
Typ IIS RE Nej
Kvantitet 2000 U
Produkttyp Restriction Enzyme Cloning System
Forskningskategori Traditionell kloning
Produktlinje Anza