Läs mer
Invitrogen™ Anza™ 128 PspFI
Produktkod. 15631992
Kvantitet:
200 enheter
Förpackningsstorlek:
200 enheter
Produktkod. 15631992
Brand: Invitrogen™ IVGN1284
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Innehåller
Anza™ Restriktionsenzym, Anza™ 10X buffert, Anza™ 10X röd buffert
Förenkla traditionell restriktionsenzymkloning med Invitrogen™ Anza™ Restriction Enzyme Cloning System.
De Invitrogen Anza Restriction Enzyme Cloning System använder ett enda buffertsystem för fullständig matsmältning och inkorporerar Anza kloning av enzymer till ett tydligt och enkelt system.
  • En buffert för alla restriktionsenzymer
  • Ett matsmältningsprotokoll för alla DNA-typer
  • Fullständig matsmältning på 15 min
  • Matsmältning över natten utan stjärnaktivitet
Certifikat
CoA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring 20μ L Anza 128 PspFI
500μ L Anza Buffert (10X)
500μ L Anza Röd buffert (10X)
Förvara vid -20 °C.
Frakt skick Godkänd för transport på våt eller torr is
Metyleringskänslighet CpG-metyleringskänslig, Inte Dam-metyleringskänslig, Ej Dcm-metyleringskänslig
Enzym PspFI
Kompatibel buffert Anza™ 10X röd buffert, Anza™ 10X buffert
Känslig för värmeinaktivering Ja
Optimal reaktionstemperatur 37 °C
Typ IIS RE Nej
Kvantitet 200 enheter
Produkttyp Restriction Enzyme Cloning System
Forskningskategori Traditionell kloning
Produktlinje Anza
Visa mer Visa mindre
Endast för forskning. Ej för diagnostik.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato