Läs mer
Invitrogen™ Anza™ 21 SgsI
Produktkod. 15505710
Kvantitet:
2000 U
400 enheter
Förpackningsstorlek:
1 uppsättning
Produktkod. 15505710
Brand: Invitrogen™ IVGN0214
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Innehåller
Anza™ Restriktionsenzym, Anza™ 10X buffert, Anza™ 10X röd buffert
Förenkla traditionell restriktionsenzymkloning med Invitrogen™ Anza™ Restriction Enzyme Cloning System.
De Invitrogen Anza Restriction Enzyme Cloning System använder ett enda buffertsystem för fullständig matsmältning och inkorporerar Anza kloning av enzymer till ett tydligt och enkelt system.
• En buffert för alla restriktionsenzymer
• Ett matsmältningsprotokoll för alla DNA-typer
• Fullständig matsmältning på 15 min
• Matsmältning över natten utan stjärnaktivitet
Certifikat
CoA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring 40μ L Anza 21 SgsI
500μ L Anza Buffert (10X)
500μ L Anza Röd buffert (10X)
Förvara vid -20 °C.
Frakt skick Godkänd för transport på våt eller torr is
Metyleringskänslighet CpG-metyleringskänslig, Inte Dam-metyleringskänslig, Ej Dcm-metyleringskänslig
Enzym SgsI
Kompatibel buffert Anza™ 10X röd buffert, Anza™ 10X buffert
Känslig för värmeinaktivering Ja
Optimal reaktionstemperatur 37 °C
Typ IIS RE Nej
Kvantitet 400 enheter
Produkttyp Restriction Enzyme Cloning System
Forskningskategori Traditionell kloning
Produktlinje Anza