Läs mer
Invitrogen™ Anza™ 82 Eco72I
Kvantitet:
1500 enheter
Förpackningsstorlek:
1500 enheter
Beskrivning
Innehåller
Anza™ Restriktionsenzym, Anza™ 10X buffert, Anza™ 10X röd buffert
Förenkla traditionell restriktionsenzymkloning med Invitrogen™ Anza™ Restriction Enzyme Cloning System.
De Invitrogen Anza Restriction Enzyme Cloning System använder ett enda buffertsystem för fullständig matsmältning och inkorporerar Anza kloning av enzymer till ett tydligt och enkelt system.
- En buffert för alla restriktionsenzymer
- Ett matsmältningsprotokoll för alla DNA-typer
- Fullständig matsmältning på 15 min
- Matsmältning över natten utan stjärnaktivitet
Certifikat
CoA
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | 750 μL Anza 82 Eco72I 2 mL Anza Buffer (10X) 2 mL Anza Red Buffer (10X) Store at -20°C. |
| Frakt skick | Godkänd för transport på våt eller torr is |
| Metyleringskänslighet | CpG-metyleringskänslig, Inte Dam-metyleringskänslig, Ej Dcm-metyleringskänslig |
| Enzym | Eco72I |
| Kompatibel buffert | Anza™ 10X röd buffert, Anza™ 10X buffert |
| Känslig för värmeinaktivering | Ja |
| Optimal reaktionstemperatur | 37 °C |
| Typ IIS RE | Nej |
| Kvantitet | 1500 enheter |
| Produkttyp | Restriction Enzyme Cloning System |
| Visa mer |