Läs mer
Invitrogen™ Anza™ Alkaliskt fosfatas
Kvantitet:
2000 reaktioner
500 reaktioner
Förpackningsstorlek:
1 uppsättning
Varje
Beskrivning
Innehåller
Anza™ Alkaliskt fosfatas, Anza™ 10X buffert, Anza™ 10X röd buffert
Förenkla traditionell restriktionsenzymkloning med Invitrogen™ Anza™ Restriction Enzyme Cloning System.
De Invitrogen Anza Restriction Enzyme Cloning System använder ett enda buffertsystem för fullständig matsmältning och inkorporerar Anza kloning av enzymer till ett tydligt och enkelt system.
• Använder Anza 10X buffert
• Ett stegs matsmältnings- och defosforyleringsprotokoll
• Tvåstegs defosforylerade protokoll tillgängliga
• Värmen inaktiveras på 5 minuter
• Använder Anza 10X buffert
• Ett stegs matsmältnings- och defosforyleringsprotokoll
• Tvåstegs defosforylerade protokoll tillgängliga
• Värmen inaktiveras på 5 minuter
Certifikat
CoA
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | 2 ml Anza Alkaliskt fosfatas 1 ml Anza Buffert (10X) 1 ml Anza Röd buffert (10X) Förvara vid -5 till -30 °C. |
| Frakt skick | Godkänd för transport på våt eller torr is |
| Enzym | Alkaliskt fosfatas |
| Kompatibel buffert | 10X buffert |
| Kvantitet | 2000 reaktioner |
| Produkttyp | Alkaliskt fosfatas |
| Produktlinje | Anza |
Endast för forskning. Ej för diagnostik.
Korrigering av produktinnehåll
Produkttitel
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto