Läs mer
Invitrogen™ Anza™ DNA Blunt End Kit
Beskrivning
Innehåller
Anza™ Blunting Enzyme Mix, Anza™ 10X avtrubbningsbuffert,
Förenkla traditionell restriktionsenzymkloning med Invitrogen™ Anza™ Restriction Enzyme Cloning System.
De Invitrogen Anza Restriction Enzyme Cloning System använder ett enda buffertsystem för fullständig matsmältning och inkorporerar Anza kloning av enzymer till ett tydligt och enkelt system.
- En del av Anza™ Restriction Enzyme Cloning System
- Använd direkt efter värmeinaktivering av matsmältningsreaktion
- Snabbt 15 minuters protokoll
Certifikat
CoA
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | 100μ L Anza Blunting Enzyme Mix 200 μ L Anza 10X Blunting Buffer °Lagra vid -5 till -30 C. |
| Frakt skick | Godkänd för transport på våt eller torr is |
| Enzym | T4 DNA-polymeras, Klenow Fragment |
| Kompatibel buffert | Anza™ 10X avtrubbningsbuffert |
| Kvantitet | 100 reaktioner |
| Produkttyp | DNA Blunt End Kit |
| Produktlinje | Anza |