Läs mer
Thermo Scientific™ AOAC Metod QuEChERS Clean-up Kit, pigmenterade frukter och grönsaker med fett, 15 mL tub
Produktkod. 17349852 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Rörstorlek:
15 ml
Produktkod. Rörstorlek
17349852 15 ml
1 options
Produktkod. 17349852 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer S215PFAOACKIT
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 16-12-2026
Använda Thermo Scientific™ QUECHERS AOAC 2007.01 Metodrensningssatser för att förbereda komplexa prover för LC-MS- eller GC-MS-analys av rester, toxiner och andra föroreningar.
Använda Thermo Scientific™ QuEChERS Clean-up Kit för att förbereda komplexa provmatriser som frukt och grönsaker för LC-MS eller GC-MS analys av bekämpningsmedelsrester, veterinärmedicinska läkemedelsrester och toxiner med hjälp av AOAC 2007.01 Metod. Våra QuEChERS-satser (Quick, Easy, Cheap, Effective, Rugged and Safe) innehåller färdigförpackade, färdigvägda salter, sorbenter och buffertar utformade för att effektivisera ditt arbetsflöde, ge utmärkta återvinningar för en mängd olika analyter, minimera risken för fel, spara tid och pengar och leverera högkvalitativa, reproducerbara resultat.
QUECHERS AOAC 2007.01 Metodrensningssatser
Dessa kit använder dispersiv fastfasextraktion (dSPE) för att rena supernatanter som erhålls under extraktion. Rengöringssatser finns tillgängliga i förfyllda 2 mL och 15 mL rörformat för följande matriser: allmänna frukter och grönsaker, pigmenterade frukter och grönsaker, frukter och grönsaker som innehåller fetter och vaxer och alla andra livsmedelstyper.
Kemikalier som används i AOAC 2007.01 Metod
  • Acetonitril: används för att utföra enfasextraktion på ett prov
  • Vattenfri MgSO4: inducerar fasseparation mellan vattenhalten i provet och acetonitrilskiktet under vätske-vätskefördelning; tar bort kvarvarande vatten från provet under dSPE
  • NaOAc: buffrar provet för att stabilisera pH
  • PSA: primär sekundär amin, används för att ta bort polära matriskomponenter, citronsyra-samextraktiva medel och fria fettsyror från provet under dispersiv fastfasextraktion
  • C18: tar bort fetter, steroler och andra icke-polära störningar från provet
  • GCB: grafitiserat kimrök, tar bort pigment (rekommenderas inte för användning med plana bekämpningsmedel)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning QUECHERS AOAC Rengöringskit; 400 mg PSA, 400 mg C18, 400 mg GCB, 1200 mg vattenfri MgSO4 förfyllda i 15 ml rör; 50/Pk.
Typ QuECchERS Clean-up Kit
Inkluderar Salter i förfyllda rör
Metod QuEChERS provberedning för AOAC 2007.01 Metod
Saltsammansättning 400 mg PSA, 400 mg C18, 400 mg GCB, 1200 mg vattenfri MgSO4
Provtyp Pigmenterade frukter och grönsaker med fett
Rörstorlek 15 ml