missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
AOZ-HN, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | AOZ-HN |
| CAS | 1367242-84-9 |
| Molekylformel | C14H12N2O3 |
| Kvantitet | 2.5 g |
| Synonym | 3-[[(2-Hydroxy-1-naphthalenyl)methylene]amino]-2-oxazolidinone |
| InChI formel | InChI=1S/C14H12N2O3/c17-13-6-5-10-3-1-2-4-11(10)12(13)9-15-16-7-8-19-14(16)18/h1-6,9,17H,7-8H2 |
| LEDER | O=C1OCCN1N=CC2=C(O)C=CC=3C=CC=CC32 |
| IUPAC-namn | 3-(((2-hydroxynaphthalen-1-yl)methylene)amino)oxazolidin-2-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 256.26 |
| Formel vikt | 256.08 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?