Läs mer
Beschreibung
AP-2 gamma Polyclonal specifically detects AP-2 gamma in Human samples. It is validated for Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | AP-2 gamma |
| Användningsområden | Western Blot |
| Klassificering | Polyclonal |
| Konjugera | Biotin |
| Formulering | PBS |
| Gene Alias | Activating enhancer-binding protein 2 gamma, AP2-GAMMA, ERF1, estrogen receptor factor 1, hAP-2g, TFAP2G, transcription factor AP-2 gamma, transcription factor AP-2 gamma (activating enhancer binding protein 2 gamma), transcription factor AP-2 gamma (activating enhancer-binding protein 2 gamma), Transcription factor ERF-1 |
| Värd art | Rabbit |
| Immunogen | Produced in rabbits immunized with a synthetic peptide corresponding to the C-terminus of the Human AP-2 gamma. |
| Reningsmetod | Antigen and protein A Affinity-purified |
| Kvantitet | 0.1 mL |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?