missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Tocris Bioscience™ AP 20187

Beskrivning
AP 20187 is a chemical inducer of dimerization (CID) for use in FKBP fusion protein systems. Induces apoptosis in cells expressing fusion proteins consisting of FKBPF36V and the intracellular domain of the Fas receptor, Fas-associated death domain (FADD) or a caspase. Selective for FKBPF36V-Fas fusion proteins over wild-type FKBP. Induces apoptosis of senescent cells expressing caspase-8-FKBP fusion proteins under the control of an Ink4a promoter. Active in vivo.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,2 '-[[2-[(Dimethylamino)methyl]-1,3-propanediyl]bis[imino(2-oxo-2,1-ethanediyl)oxy-3,1-phenylene[(1 R)-3-(3,4-dimethoxyphenyl)propylidene]]] bis[1-[(2 S)-1-oxo-2-(3,4,5-trimethoxyphenyl)butyl]-2-piperidinecarboxylate] |
| CAS | 195514-80-8 |
| Kvantitet | 5 mg |
| Mål | Protein Dimerizers |
| Molekylformel | C82H107N5O20 |
| Renhet | 0.98 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?