Läs mer
Fisherbrand™ AP Bio 1000 luftreningsenhet
Produktkod. 17428982 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Luftflödeshastighet:
200 till 1000 m 3 /h
Produktkod. Luftflödeshastighet
17428982 200 till 1000 m 3 /h
1 options
Produktkod. 17428982
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    41291.25 SEK
    34567.51 SEK / Paket med 1
    Save 6723.74 SEK
    16% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 26-11-2026
Det unika AP BIO 1000 luftrenare är det bästa och beprövade sättet att bekämpa luftburen överföring av virus och bakterier i nästan alla slutna miljöer.
  • Unik teknik - AP BIO är den enda biologiska dekontaminerande lösningen utrustad med ePM1 50% (F7) och HEPA H14-filter med AirFend™ teknologi som behåller och avaktiverar bakterier och virus (inklusive Sars-CoV-2 som är ansvarig för Covid-19).
  • Vetenskapligt testad - The AirFend™ lösning applicerad på filtren i AP BIO Air Purifier har en virusdödande verkan, inklusive på H1N1-influensaviruset och coronaviruset (SARS-CoV-2) enligt testprotokollstandarden EN 14476.
  • Med det unika AP BIO 400 luftrenare med revolutionerande AirFend™ filtreringsteknik, virus och bakterier är nästan 100 % inaktiverade– inklusive Sars-CoV-2– när luft passerar genom filtren i enheten.
  • AirFend™ är en 100 % naturlig lösning.
  • De AP Bio är det perfekta valet för hälsosam och säker inomhusluft i alla områden som hem, sjukhus, skolor, kontor etc.
  • De luftrenare som är kända på marknaden är i allmänhet effektiva för att filtrera och förbättra den övergripande luftkvaliteten och kan installeras i rum där filtrering vanligtvis inte är möjlig, men de skyddar inte 100% mot virus. Faktum är att, tack vare en hög luftförnyelsehastighet och hög filtrering, fångas virus in och filtreras men de förblir aktiva.
  • Enheten renar även luften från damm och andra partiklar med sina 50 % ePM1 (F7) och HEPA H14 filter.
  • AP BIO luftrenare använder en aktiv luftbehandlingsprocess, till skillnad från andra passiva luftbehandlingslösningar.
  • AP BIO är en mobil enhet som enkelt kan flyttas till olika rum och användas på ett mycket flexibelt sätt.
  • Enheten är enkel och snabb att installera och ger enkel åtkomst för underhåll av filter utan verktyg.
  • Epoxilackerat och galvaniserat stålhölje
  • 2 AirFend™ minivikfilter ePM1 50 % (F7), 2 AirFend™ HEPA H14 absolutfilter (modell AP BIO 2400)
  • Kontrollpanel för flödesjustering
  • Indikatorlampa för filterslitagehastighet
  • EC-motorfläkt med låg energiförbrukning
  • Ljuddämpare (modell AP BIO 2400)
  • Perforerat luftintagsgaller med lågt tryckfall
  • Enkel öppning och stängning av push-pull galler
  • Verktygslöst spännsystem
  • Vattentät panelvägg
  • Mobil enhet på hjul
  • Filtrets effektivitet varaktighet: 3 månader i en mycket förorenad miljö (sjukhus) och upp till 6 månader i en normal miljö (hotell, kontor, skolor)
  • Max. Driftstemperatur: 45 °C (113 °F)
  • Omgivningstemperaturintervall: 5 till 45 °C (41 till 113 °F)
  • Svarstid: Omedelbart
Specifikationer
Luftflödeshastighet 200 till 1000 m 3 /h
Vikt (engelska) 145.5 lb.
Vikt (metrisk) 66 Kg
Djup (engelska) 1 fot 5 1/8 tum.
Bredd (engelska) 2 fot 5 9⁄64 tum.
Höjd (metrisk) 1245 mm
Djup (metriskt) 435 mm
Bredd (metrisk) 740 mm
Produkttyp Luftrenare
Spänning 230 V