Läs mer
Invitrogen™ AP Enhancer lösning
Produktkod. 15902334
Kvantitet:
10 mL
Förpackningsstorlek:
10ml
Produktkod. 15902334
Brand: Invitrogen™ QVT0508
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
AP Enhancer Solution, 10 mL är en vattenhaltig buffrad lösning och en individuell komponent av ViewRNA™ ISH Tissue Assay Kit, 2-Plex, 24 analyser.
AP Enhancer Solution, 10 mL är en vattenhaltig buffrad lösning och en individuell komponent av ViewRNA™ ISH Tissue Assay Kit, 2-Plex, 24 analyser. Det är en förstärkningslösning för alkaliskt fosfatas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Förvara vid 2 °C till 8 °C
Produkttyp AP Enhancer lösning
Kvantitet 10 mL