Läs mer
mb2 Polyuretanstol på hjul
Produktkod. 11987824
Change view
Kvantitet:
1 st
Produktkod. Kvantitet
11987824 1 st
1 options
Produktkod. 11987824 Leverantör mb2 Leverantörsnummer AP1B1D1NE2
Årets sista erbjudanden på utrustning
Använd kampanjkoden 28000
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 25-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Polyuretanstol på hjul – Normal lyft – Fixmekanism
  • Stol i polyuretan
  • Säte och rygg i polyuretan
  • Ryggstödet kan justeras i djup med hjulet.
  • Pneumatisk cylinder låg
  • 5-ekras bas injicerad i nylon och glasfiber förstärkt med en galvaniserad stålring.
  • Hårdgolvshjul 50 mm
Specifikationer
Produkttyp Laboratorieplats
Färg Svart
Justerbar (höjd) Ja
Justerbar Höjd, ryggstöd
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Tillbaka stil Standard
Rammaterial Stål
Höjd (metrisk) Baksida 310 mm
Höjd (metrisk) sits 440 till 560 mm
Inkluderar Polyuretanbeläggning, nylång och glasfiberbas förstärkt med en galvaniserad stålring
Kvantitet 1 st
Sätesmaterial Polyuretan
Sitthöjd 440 till 560 mm
Garanti 5 år
Vikt (metrisk) 10.34 kg
Med armstöd Nej
Med ryggstöd Ja
Med hjul Ja
Fotstöd Nej
Med svankstöd Nej
Med Tilt Nej
Material Polyuretan
Typ av sittplatser Skrivbordshöjd