Läs mer
AP1867, MedChemExpress
Produktkod. 16465626
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Förpackningsstorlek:
10mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16465626 100 mg -
16431097 50 mg -
16424838 10 mg 10mg
16407587 5 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 16465626 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY114434
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
MedChemExpress AP1867 is a synthetic FKBP12F36V-directed ligand.
AP1867 is a synthetic FKBP12F36V-directed ligand.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material AP1867
CAS 195514-23-9
Färg Light Yellow
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C38H47NO11
Kvantitet 100 mg
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 125 mg/mL (180.17 mM)
LEDER COC1=CC=C(CC[C@@H](OC([C@@H]2CCCCN2C([C@H](C3=CC(OC)=C(OC)C(OC)=C3)CC)=O)=O)C4=CC=CC(OCC(O)=O)=C4)C=C1OC
Molekylvikt (g/mol) 693.78
Formel vikt 693.78
Procent renhet 98.29%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Cancer-programmed cell death