Läs mer
AP2M1 Antibody [mFluor Violet 500 SE], R&D Systems™
Produktkod. 30498711 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Kvantitet:
0.1 mL
Förpackningsstorlek:
0.1ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
30498711 0.1 mL 0.1ml
1 options
Produktkod. 30498711 Leverantör Novus Biologicals Leverantörsnummer NBP335403MFV500
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Polyclonal Antibody
AP2M1 Polyclonal antibody specifically detects AP2M1 in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Antigen AP2M1
Användningsområden ELISA, Western Blot
Klassificering Polyclonal
Konjugera mFluor Violet 500 SE
Formulering 50mM Sodium Borate
Gene Alias Adaptin-mu2, adaptor-related protein complex 2, mu 1 subunit, AP-2 mu chain, Clathrin assembly protein complex 2 medium chain, clathrin coat adaptor protein AP50, Clathrin coat assembly protein AP50, Clathrin coat-associated protein AP50, clathrin-associated/assembly/adaptor protein, medium 1, HA2 50 kDa subunit, KIAA0109, mu subunit, Plasma membrane adaptor AP-2 50 kDa protein, plasma membrane adaptor AP-2 50kDA protein
Värd art Rabbit
Immunogen Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 134-433 of human AP2M1 (NP_004059.2).,, Sequence:, TQQGIKSQHQTKEEQSQITSQVTGQIGWRREGIKYRRNELFLDVLESVNLLMSPQGQVLSAHVSGRVVMKSYLSGMPECKFGMNDKIVIEKQGKGTADETSKSGKQSIAIDDCTFHQCVRLSKFDSERSISFIPPDGEFELMRYRTTKDIILPFRVIPLVREVGRTKLEVKVVIKSNFKPSLLAQKIEVRIPTPLNTSGVQVICMKGKAKYKASENAIVWKIKRMAGMKESQISAEIELLPTNDKKKWARPPISMNFEVPFAPSGLKVRYLKVFEPKLNYSDHDVIKWVRYIGRSGIYET
Reningsmetod Affinity purified
Kvantitet 0.1 mL
Regulatorisk status RUO
Forskningsdisciplin Phospho Specific, Signal Transduction
Primär eller sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 1173
Målarter Human, Mouse, Rat
Innehåll och lagring Store at 4°C in the dark.
Produkttyp Antibody
Form Purified
Isotyp IgG
Produktlinje Novus