Läs mer
mb2 AP6 polyuretan pall
:
Medelhöjd, segelflygplan
Beskrivning
- Finns i olika centrala cylinderhöjder.
- Sits av formgjuten polyuretan på träkonstruktion med inlägg.
- Höjdjustering.
- Femekrad bas av insprutad nylon och glasfiber.
- Finns med hjul eller skjutfötter.
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Pall |
| Färg | Black |
| Justerbar (höjd) | Yes |
| Justerbar | Höjd |
| Autoklaveringsbar | Not Autoclavable |
| Rammaterial | Stål |
| Inkluderar | Femstjärnig nylon- och glasfiberbas. Segelflygplan. |
| Kvantitet | 1 st |
| Sätesmaterial | Polyuretan |
| Sitthöjd | Intermediär |
| Visa mer |