Läs mer
Apabetalone, MedChemExpress
Produktkod. p-200098764
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16497098 10 mg
16449647 5 mg
16403147 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 16497098 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY16652
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
MedChemExpress Apabetalone (RVX-208) is an inhibitor of BET transcriptional regulators with selectivity for the second bromodomain. The IC50s are 87 μM and 0.51 μM for BD1 and BD2, respectively.
Apabetalone (RVX-208) is an inhibitor of BET transcriptional regulators with selectivity for the second bromodomain. The IC50s are 87 μM and 0.51 μM for BD1 and BD2, respectively.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Apabetalone
CAS 1044870-39-4
Färg Light Yellow
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C20H22N2O5
Kvantitet 10 mg
Synonym RVX-208 RVX000222
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 33 mg/mL (89.09 mM)
LEDER COC1=CC(OC)=C(C(NC(C2=CC(C)=C(OCCO)C(C)=C2)=N3)=O)C3=C1
Molekylvikt (g/mol) 370.4
Formel vikt 370.4
Procent renhet 98.19%
Kvalitet Research
Fysisk form Powder
För användning med (applikation) Cancer-programmed cell death