Läs mer
Thermo Scientific™ ApaI (10 U/μ L)
Produktkod. p-4521530 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Kvantitet:
3000 U
5 000 enheter
Förpackningsstorlek:
3000 enheter
5000 enheter
Produktkod. 10130690
Brand: Thermo Scientific™ ER1411
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Klipp vid GGGCC^C-ställen med ApaI-restriktionsenzym, som fungerar bäst vid 37 °C i B-buffert (isoschizomerer: PspOMI).
Konventionella restriktionsendonukleaser är en stor samling av högkvalitativa restriktionsenzymer, optimerade för att fungera i en av buffertarna i Five Buffer System. Dessutom tillhandahålls den universella Tango-bufferten för bekvämlighet vid dubbelrötning. Alla enzymer uppvisar 100 % aktivitet i de rekommenderade buffert- och reaktionsförhållandena. För att säkerställa konsekvent prestanda, Thermo Scientific restriktionsenzymreaktionsbuffertar innehåller förblandad BSA, vilket förbättrar stabiliteten hos många enzymer och binder föroreningar som kan finnas i DNA-beredningar.
Höjdpunkter
  • Överlägsen kvalitet– sträng kvalitetskontroll och branschledande tillverkningsprocess
  • Bekvämt färgkodat Five Buffer System
  • Inkluderar universell tangobuffert för dubbelsmältning
  • BSA förblandat i reaktionsbuffertar
  • Brett urval av restriktionsendonukleasspecificiteter
Användningsområden
  • Molekylär kloning
  • Kartläggning av restriktioner
  • Genotypsbestämning
  • Southern Blot
  • Restriktionsfragmentlängdspolymorfism (RFLP)
  • SNP
Notera
Inkubation vid 30 °C resulterar i en 2-faldig ökning av aktiviteten. ApaI hämmas av saltkoncentrationer över 50 mM. Apal-klyvningen försämras av överlappande dcm- metylering. För att undvika dcm- metylering, använd en dam-, dcm-- stam, såsom GM2163.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Koncentration 10 U/μ L
Komponenter 10 mM Tris-HCl (pH 7,5 vid 37 °C), 10 mM MgCl2 och 0,1 mg/ml BSA
Inkubatortemperatur 37 °C
Kvantitet 3000 U
Produkttyp Apal