Läs mer
Apalutamide, MedChemExpress
Beskrivning
Apalutamide (ARN-509) is a potent and competitive androgen receptor (AR) antagonist, binding AR with an IC50 of 16 nM.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Apalutamide |
| CAS | 956104-40-8 |
| Färg | White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C21H15F4N5O2S |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | ARN-509 |
| Löslighetsinformation | DMSO : 50 mg/mL (104.73 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | O=C(NC)C1=CC=C(N(C(N(C2=CC(C(F)(F)F)=C(C#N)N=C2)C3=O)=S)C43CCC4)C=C1F |
| Molekylvikt (g/mol) | 477.43 |
| Visa mer |