Läs mer
Apalutamide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Apalutamide |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C21H15F4N5O2S/c1-27-17(31)13-4-3-11(8-15(13)22)30-19(33)29(18(32)20(30)5-2-6-20)12-7-14(21(23,24)25)16(9-26)28-10-12/h3-4,7-8,10H,2,5-6H2,1H3,(H,27,31) |
| Formel vikt | 477.0883 |