Läs mer
Apararenone, MedChemExpress
Beskrivning
Apararenone (MT-3995) is a novel non-steroidal mineralocorticoid receptor antagonists under development for the treatment of diabetic nephropathies and non-alcoholic steatohepatitis.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Apararenone |
| CAS | 945966-46-1 |
| Färg | White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C17H17FN2O4S |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | MT-3995 |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 125 mg/mL (343.04 mM) |
| LEDER | O=C1N(C2=CC=C(F)C=C2)C3=CC=C(NS(C)(=O)=O)C=C3OC1(C)C |
| Molekylvikt (g/mol) | 364.39 |
| Visa mer |