missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Apatinib, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Apatinib |
| CAS | 811803-05-1 |
| Molekylformel | C24 H23 N5 O . C H4 O3 S |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | 3-Pyridinecarboxamide, N-[4-(1-cyanocyclopentyl)phenyl]-2-[(4-pyridinylmethyl)amino]-, N-[4-(1-Cyanocyclopentyl)phenyl]-2-[(4-pyridinylmethyl)amino]-3-pyridinecarboxamide, N-[4-(1-cyanocyclopentyl)phenyl]-2-[(pyridin-4-ylmethyl)amino]pyridine-3-carboxamide, Rivoceranib, YN 968D1, Apatinib |
| InChI formel | InChI=1S/C24H23N5O.CH4O3S/c25-17-24(11-1-2-12-24)19-5-7-20(8-6-19)29-23(30)21-4-3-13-27-22(21)28-16-18-9-14-26-15-10-18;1-5(2,3)4/h3-10,13-15H,1-2,11-12,16H2,(H,27,28)(H,29,30);1H3,(H,2,3,4) |
| LEDER | CS(=O)(=O)O.O=C(Nc1ccc(cc1)C2(CCCC2)C#N)c3cccnc3NCc4ccncc4 |
| IUPAC-namn | N-[4-(1-cyanocyclopentyl)phenyl]-2-(pyridin-4-ylmethylamino)pyridine-3-carboxamide;methanesulfonic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 493.58 |
| Formel vikt | 493.1784 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?