Läs mer
Apatit, naturligt förekommande mineral, korn, cirka 0,06-0,19 tum, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11319128
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11319128 1 g 1g
11399118 5 g 5g
11309128 25 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11319128 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 042535.03
Request Bulk or Custom Format
För spannmålsfästen, XRD och Microprobe Standards, Identifiering av okända mineraler
Apatit är ett av få mineraler som produceras och används av biologiska mikromiljösystem. Den primära användningen av apatit är vid tillverkning av gödningsmedel, det är en källa till fosfor. Det används ibland som en ädelsten. Gröna och blå varianter i finfördelad form, är pigment med utmärkt täckförmåga.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1306-05-4
Molekylformel Ca5FO12P3
Molekylvikt (g/mol) 504.298
MDL-nummer MFCD00285511
InChI-nyckel VSIIXMUUUJUKCM-UHFFFAOYSA-D
Synonym fluorapatite, apatite, phosphate rock, unii-m4cm1h238j, phospate rock, fluorapatite ca5f po4 3
PubChem CID 10207414
IUPAC-namn pentakalcium;fluorid;trifosfat
LEDER [O-]P(=O)([O-])[O-].[O-]P(=O)([O-])[O-].[O-]P(=O)([O-])[O-].[F-].[Ca+2].[Ca+2].[Ca+2].[Ca+2].[Ca+2]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Apatite
Färg Färglös
Fysisk form Chips
Kvantitet 1 g
Löslighetsinformation Soluble in water and hydrochloric acid.
Utseende Colorless chips
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.