Läs mer
Apatit, naturligt förekommande mineral, korn, cirka 0,06-0,19 tum, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivning
Apatit är ett av få mineraler som produceras och används av biologiska mikromiljösystem. Den primära användningen av apatit är vid tillverkning av gödningsmedel, det är en källa till fosfor. Det används ibland som en ädelsten. Gröna och blå varianter i finfördelad form, är pigment med utmärkt täckförmåga.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | Apatite |
| Färg | Färglös |
| Fysisk form | Chips |
| Kvantitet | 1 g |
| Löslighetsinformation | Soluble in water and hydrochloric acid. |
| Utseende | Colorless chips |
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.