missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Apc4 Antibody - BSA Free, Novus Biologicals™

Produktkod. 18277435 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
0.1 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
18277435 0.1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 18277435 Leverantör Novus Biologicals Leverantörsnummer NBP177378

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Rabbit Polyclonal Antibody

Apc4 Polyclonal specifically detects Apc4 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Antigen Apc4
Användningsområden Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassificering Polyclonal
Koncentration 1 mg/mL
Konjugera Unconjugated
Utspädning Western Blot 1-2 μg/mL, ELISA 1:100-1:2000, Immunohistochemistry 5 μg/mL, Immunohistochemistry-Paraffin 5 μg/mL
Formulering PBS with 0.02% Sodium Azide
Genaccessionsnr. Q9UJX5
Gene Alias anaphase promoting complex subunit 4, anaphase-promoting complex subunit 4, APC4Cyclosome subunit 4
Gensymboler ANAPC4
Värd art Rabbit
Immunogen Antibody was raised against a 14 amino acid synthetic peptide near the amino terminus of human APC4. The immunogen is located within amino acids 40 - 90 of APC4. Amino Acid Squence: WSFPPNENTGKEVT
Reningsmetod Affinity Purified
Kvantitet 0.1 mg
Regulatorisk status RUO
Forskningsdisciplin Cell Cycle and Replication
Primär eller sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 29945
Målarter Human, Mouse, Rat
Innehåll och lagring Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Isotyp IgG
Visa mer Visa mindre

For Research Use Only

Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.