Läs mer
APD597, MedChemExpress
Beskrivning
APD597 is a GPR119 agonist intended for the treatment of type 2 diabetes, with EC50 of 46 nM for hGPR119.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | APD597 |
| CAS | 897732-93-3 |
| Färg | Off-White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C21H29N5O6S |
| Kvantitet | 5 mg |
| Synonym | JNJ-38431055 |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 19 mg/mL (39.62 mM) |
| LEDER | O=C(OC(C)C)N(CC1)CCC1OC2=C(OC)C(NC3=CC=C(S(=O)(C)=O)N=C3C)=NC=N2 |
| Molekylvikt (g/mol) | 479.55 |
| Visa mer |