Läs mer
R&D Systems™ APE1 Redox Inhibitor, E3330
Produktkod. 18696518 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
18696518 10 mg
1 options
Produktkod. 18696518 Leverantör R&D Systems™ Leverantörsnummer NBP14958110mg
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3790.00 SEK
    3581.55 SEK / 10mg
    Save 208.45 SEK
    5% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-11-2026
A Novus product, part of R&D Systems.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Store at -20°C in powder form. Store at -80°C once reconstituted.
Produktlinje Novus
Kvantitet 10 mg
Typ Inhibitor