Läs mer
Berthold Technologies Apertur 384-brunn för Centro XS LB 963 mikroplattluminometer
Handla allt Berthold Technologies ProdukterBeskrivning
- Centro XS LB 963 mikroplattluminometern är kompatibel med 96-brunnsmikroplattor som standard
- När den beställs med 384-brunnsöppningen är den också kompatibel med 384-brunns-mikroplattor
- 384-brunnsbländaren är endast kompatibel med Centro XS-modellen
- Inte kompatibel med andra Centro-luminometermodeller
Specifikationer
Specifikationer
| Detektionsmetod | Luminescens |
| Färg | Svart |
| För användning med (applikation) | Luminescensapplikationer |
| För användning med (utrustning) | Centro XS LB 963 mikroplattluminometer |