Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Aphidicolin
Produktkod. p-7070067
Kvantitet:
1 mg
5 mg
Förpackningsstorlek:
1mg
5mg
Produktkod. 15453039
Brand: Thermo Scientific Chemicals J60236.M^
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Edge
A DNA polymerase inhibitor, blocks the cell cycle at the early S-phase | CAS: 38966-21-1 | C20H34O4, C20H34O4 | 338.49 g/mol
En DNA-polymerashämmare. Blockerar cellcykeln i den tidiga S-fasen
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 38966-21-1
Molekylformel C20H34O4
Synonym APC
Specifikationer
Kvantitet 1 mg
Beskrivning Vitt
Innehåll och lagring 2 °C till 8 °C
För användning med (applikation) En DNA-polymerashämmare. Blockerar cellcykeln i den tidiga S-fasen
Formel vikt 338.48
Smältpunkt 224 °C
Löslighet Löslig i DMSO eller metanol. Olösligt i vatten. Lagra lösningar vid -20°
Produkttyp Aphidicolin
Form Cyrstallint pulver
Beilstein 4689958
InChI-nyckel NOFOAYPPHIUXJR-APNQCZIXSA-N
LEDER C[C@@]1(CO)[C@H](O)CC[C@@]2(C)[C@H]1CC[C@H]1C[C@@H]3C[C@]21CC[C@]3(O)CO
IUPAC-namn (1S,2S,5R,6R,7R,10S,12R,13R)-6,13-bis(hydroxymethyl)-2,6-dimethyltetracyclo[10.3.1.0¹,¹⁰.0²,⁷]hexadecane-5,13-diol
Molekylvikt (g/mol) 338.49
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.