Läs mer
Tocris Bioscience™ Aphidicolin
DNA polymerase α, δ and ε inhibitor
Marque: Tocris Bioscience™ 5736/1
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Aphidicolin is a DNA polymerase α, δ and ε inhibitor. Exhibits selectivity over DNA polymerase β and γ. Antimitotic, antibiotic and antiviral.Spécification
| (3 R,4 R,4 aR,6 AS,8 R,9 R,11 AS,11 bS)-Tetradecahydro-3,9-dihydroxy-4,11 b-dimethyl-8,11 A-methano-11 aH-cyclohepta[a]naphthalene-4,9-dimethanol | |
| 38966-21-1 | |
| 1 mg |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?