Läs mer
(+)-Afidikolin, MP Biomedicals™
Produktkod. 15997275 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 mg
5 mg
Förpackningsstorlek:
1mg
5mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15997275 1 mg 1mg
15907285 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15997275 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0218387301
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1855.00 SEK
    1764.34 SEK / 1mg
    Save 90.66 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
Genom att hämma den cellulära replikationen av DNA-polymeras II eller de virusinducerade DNA-polymeraserna, hämmar Amphidocolin tillväxten av eukaryota celler och vissa djurvirus.
  • Aphidicolin är ett antibiotikum, ett potent antiviralt och antimitotiskt medel och DNA-polymerashämmare
  • Denna förening är en utvald produkt för apoptosforskning och i mitos för forskning och spårning av cellulära aktiviteter
Kemiska identifierare
CAS 38966-21-1
Molekylformel C20H34O4
Synonym aphidicolin, 38966-21-1, ICI 69653, (+)-Aphidicolin, (3R,4R,4aR,6AS,8R,9R,11AS,11 bS)-4,9-bis(hydroximetyl)-4,11b-dimetyltetradekahydro-8,11A-ftalen-dicyklo-3-natano-3
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (+)-Afidikolin
Kvantitet 1 mg
Smältpunkt 226 °C till 235 °C
Färg Vitt
Renhet >98
Molekylvikt (g/mol) 338.49