Läs mer
(+)-Aphidicolin, TRC
Produktkod. 30342064
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
30342064 10 mg
1 options
Produktkod. 30342064 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA72626010MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (+)-Aphidicolin
CAS 38966-21-1
Molekylformel C20 H34 O4
Kvantitet 10 mg
Synonym [3R-(3α,4α,4aα,6aβ,8β,9β,11aβ,11bβ)]-Tetradecahydro-3,9-dihydroxy-4,11b-dimethyl- 8,11a-methano-11aH-cyclohepta[a]naphthalene-4,9-dimethanol, Aphidicolin, ICI 69653, NSC 234714, (3α,4α,5α,17α)-3,17-Dihydroxy-4-methyl-9,15-cyclo-C,18-dinor-14,15-secoandrostane-4,17-dimethanol, (3R,4R,4aR,6aS,8R,9R,11aS,11bS)-Tetradecahydro-3,9-dihydroxy-4,11b-dimethyl-8,11a-methano-11aH-cyclohepta[a]naphthalene-4,9-dimethanol
InChI formel InChI=1S/C20H34O4/c1-17(11-21)15-4-3-13-9-14-10-19(13,7-8-20(14,24)12-22)18(15,2)6-5-16(17)23/h13-16,21-24H,3-12H2,1-2H3/t13-,14+,15-,16+,17-,18-,19-,20-/m0/s1
LEDER C[C@@]1(CO)[C@H](O)CC[C@@]2(C)[C@H]1CC[C@H]3C[C@@H]4C[C@]23CC[C@]4(O)CO
IUPAC-namn (1S,2S,5R,6R,7R,10S,12R,13R)-6,13-bis(hydroxymetyl)-2,6-dimetyltetracyklo[10.3.1.01,10.02,7]hexadekan-5,13-diol
Molekylvikt (g/mol) 338.48
Formel vikt 338.2457