Läs mer
API-1, Tocris Bioscience™
GREENER_CHOICE
Produktkod. 18015342
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. 18015342
Brand: Tocris Bioscience 3897/10
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Selective Akt/PKB inhibitor. Antitumor
Akt/protein kinase B (PKB) inhibitor. Binds the pleckstrin homology domain of Akt and blocks Akt membrane translocation. Inhibits EGF-induced kinase activity of Akt1, Akt2 and Akt3. Induces cell growth arrest and apoptosis in human cancer cells expressing constitutively active Akt. Displays antitumor activity in vitro and in vivo.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material API-1
CAS 36707-00-3
Molekylformel C13H15N5O6
Kvantitet 10 mg
Synonym api-1, 4-amino-8-3,4-dihydroxy-5-hydroxymethyl oxolan-2-yl-5-oxo, 4-amino-5,8-dihydro-5-oxo-8-?-d-ribofuranosyl-pyrido 2,3-d pyrimidine-6-carboxamide, 4-amino-5,8-dihydro-5-oxo-8-beta-d-ribofuranosyl-pyrido 2,3-d pyrimidine-6-carboxamide, 4-amino-8-2r,3r,4s,5r-3,4-dihydroxy-5-hydroxymethyl oxolan-2-yl-5-oxopyrido 2,3-d pyrimidine-6-carboxamide
InChI-nyckel SPBWHPXCWJLQRU-FITJORAGSA-N
LEDER C1=C(C(=O)C2=C(N1C3C(C(C(O3)CO)O)O)N=CN=C2N)C(=O)N
IUPAC-namn 4-amino-8-[(2R,3R,4S,5R)-3,4-dihydroxy-5-(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]-5-oxopyrido[2,3-d]pyrimidine-6-carboxamide
Molekylvikt (g/mol) 337.292
PubChem CID 24773090
Formel vikt 337.29
Procent renhet >96%