Läs mer
Fisherbrand™ Apiezon Fett
Produktkod. 12961141 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Kvantitet:
50 g
100 g
Produkttyp:
AP101 Fett
L Fett
M Grease
Förpackningsstorlek:
100g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Produkttyp Förpackningsstorlek
12961141 50 g L Fett 50g
12971141 100 g M Grease 100g
12991141 50 g AP101 Fett 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 12961141
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5228.01 SEK
    4602.16 SEK / 50g
    Save 625.85 SEK
    11% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
Smörj pumpar med detta fett. Fisherbrand™ Apiezon Fett är designat för användning med Fisherbrand™ roterande skovelpumpar.
  • Apiezon fett
  • För allmänt bruk i Fisherbrand roterande skovelpumpar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp L Fett
Tryck 20 °C 7x10 -11 torr
Kvantitet 50 g
Temperatur (metrisk) 10 °C till 30 °C