Läs mer
Fisherbrand™ Apiezon Fett
Handla allt Fisherbrand Produkter
Kvantitet:
50 g
100 g
Produkttyp:
AP101 Fett
L Fett
M Grease
Förpackningsstorlek:
100g
50g
Beskrivning
- Apiezon grease
- For general use in Fisherbrand rotary vane pumps
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | M Grease |
| Tryck | 20°C 1.7x10-9 torr |
| Kvantitet | 100 g |
| Temperatur (metrisk) | 10°C to 30°C |