Läs mer
Apigenin 100 μg/ml i acetonitril: Metanol, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30317484
Change view
Kvantitet:
1 ml
Produktkod. Kvantitet
30317484 1 ml
1 options
Produktkod. 30317484 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREA10290600MC100
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Upptäck Dr. Ehrenstorfers certifierade referensmaterial: finns tillgängliga i flera format, inklusive flerkomponents regulatoriska blandningar, för att driva din livsmedels- och miljöanalys med spårbar, ISO-ackrediterad kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Apigenin
CAS 520-36-5
Analyt- eller komponentnamn Apigenin
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C15 H10 O5
Koncentration 100 μg/ml
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym 5,7-Dihydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)-4H-1-benzopyran-4-one, 4',5,7-Trihydroxyflavone, Pelargidenon 1449;
InChI formel InChI=1S/C15H10O5/c16-9-3-1-8(2-4-9)13-7-12(19)15-11(18)5-10(17)6-14(15)20-13/h1-7,16-18H
LEDER Oc1ccc(cc1)C2=CC(=O)c3c(O)cc(O)cc3O2
IUPAC-namn 5,7-dihydroxy-2-(4-hydroxyfenyl)kromen-4-one
Lösningsmedel eller matris Acetonitril/metanol
Molekylvikt (g/mol) 270.24
Kvantitet 1 ml
Formel vikt 270,0528 g/mol