Läs mer
Apigenin 7-Glucuronide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Apigenin 7-Glucuronide |
| Kvantitet | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C21H18O11/c22-9-3-1-8(2-4-9)13-7-12(24)15-11(23)5-10(6-14(15)31-13)30-21-18(27)16(25)17(26)19(32-21)20(28)29/h1-7,16-19,21-23,25-27H,(H,28,29)/t16-,17-,18+,19-,21+/m0/s1 |
| Formel vikt | 446.0849 |