Läs mer
Apigenin, MedChemExpress
Produktkod. 16499146
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
500 mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16499146 100 mg
16484907 50 mg
16469208 10 mg
16431516 200 mg
16422396 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 16499146 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYN1201
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 17-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
MedChemExpress Apigenin (4',5,7-Trihydroxyflavone) is a competitive CYP2C9 inhibitor with a Ki of 2 μM.
Apigenin (4',5,7-Trihydroxyflavone) is a competitive CYP2C9 inhibitor with a Ki of 2 μM.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Apigenin
CAS 520-36-5
Färg Green Yellow
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C15H10O5
Kvantitet 100 mg
Synonym 4',5,7-Trihydroxyflavone Apigenol C.I. Natural Yellow 1
Löslighetsinformation DMSO : 83.33 mg/mL (308.36 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
LEDER OC1=C2C(OC(C3=CC=C(O)C=C3)=CC2=O)=CC(O)=C1
Molekylvikt (g/mol) 270.24
Formel vikt 270.24
Procent renhet 96.92%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation