Läs mer
Apigenin, MP Biomedicals
Produktkod. 11422095 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 mg
Förpackningsstorlek:
100mg
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11422095 100 mg 100mg
1 options
Produktkod. 11422095 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0520367180
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2303.70 SEK
    2009.70 SEK / 100mg
    Save 294.00 SEK
    12% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 25-11-2026
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Apigenin
CAS 520-36-5
Molekylformel C15H10O5
MDL-nummer MFCD00006831
Kvantitet 100 mg
Synonym apigenin, 5,7-dihydroxy-2-4-hydroxyphenyl-4h-chromen-4-one, chamomile, spigenin, versulin, apigenol, 4',5,7-trihydroxyflavone, apigenine, c.i. natural yellow 1, 5,7,4'-trihydroxyflavone
InChI-nyckel KZNIFHPLKGYRTM-UHFFFAOYSA-N
LEDER OC1=CC=C(C=C1)C1=CC(=O)C2=C(O)C=C(O)C=C2O1
IUPAC-namn 5,7-dihydroxi-2-(4-hydroxifenyl)-4H-kromen-4-on
Molekylvikt (g/mol) 270.24
PubChem CID 5280443
ChEBI CHEBI:18388
Formel vikt 270.24
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • APIGENIN, 100 MG
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: 4',5,7-Trihydroxyflavone