Läs mer
Apigenin, TRC
Produktkod. 30008001
Change view
Kvantitet:
25 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30008001 50 mg
17992615 100 mg
17994185 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30008001 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA72650050MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 520-36-5
Molekylformel C15 H10 O5
Molekylvikt (g/mol) 270.24
Synonym Flavone, 4',5,7-trihydroxy- (8CI), 5,7-Dihydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)-4H-1-benzopyran-4-one, 4',5,7-Trihydroxyflavone, 5,7,4'-Trihydroxyflavone, 5,7-Dihydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)chromen-4-one, 5,7-Dihydroxy-2-p-hydroxyphenyl-4-chromenone, Apegenin, Apigenin, Apigenine, Apigenol, C.I. Natural Yellow 1, Chamomile, LY 080400, NSC 83244, Pelargidenon 1449, ST 056301, UCCF 031, Versulin, 4H-1-Benzopyran-4-one, 5,7-dihydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)-
IUPAC-namn 5,7-dihydroxy-2-(4-hydroxyfenyl)kromen-4-one
LEDER Oc1ccc(cc1)C2=CC(=O)c3c(O)cc(O)cc3O2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Apigenin
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 50 mg
InChI formel InChI=1S/C15H10O5/c16-9-3-1-8(2-4-9)13-7-12(19)15-11(18)5-10(17)6-14(15)20-13/h1-7,16-18H
Formel vikt 270.0528
Procent renhet >95%