Läs mer
Apilimod, MedChemExpress
Beskrivning
Apilimod (STA 5326) is a potent IL-12/IL-23 inhibitor, and strongly inhibits IL-12 with IC50s of 1 nM and 2 nM, in IFN-γ/SAC-stimulated human PBMCs and SAC-treated monkey PBMCs, respectively. Apilimod is a potent and highly selective PIKfyve inhibitor.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Apilimod |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 541550-19-0 |
| Färg | White |
| Kvantitet | 10 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C23H26N6O2 |
| För användning med (applikation) | COVID-19-immunoregulation |
| Synonym | STA 5326 |
| Löslighetsinformation | DMSO : 100 mg/mL (238.95 mM; Need ultrasonic) |
| Visa mer |