Läs mer
Apimostinel, MedChemExpress
Produktkod. 16493698
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16493698 10 mg
16486437 5 mg
16432836 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 16493698 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY102053
MedChemExpress Apimostinel (NRX-1074; AGN-241660) is an orally active NMDA receptor partial agonist.
Apimostinel (NRX-1074
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Apimostinel
CAS 1421866-48-9
Färg Light Yellow
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C25H37N5O6
Kvantitet 10 mg
Synonym NRX-1074 AGN-241660
Löslighetsinformation DMSO : 155 mg/mL (307.79 mM; Need ultrasonic)
LEDER C[C@@H](O)[C@@H](C(N)=O)NC([C@@]1(CC2=CC=CC=C2)N(C([C@H]3N(C([C@H]([C@H](O)C)N)=O)CCC3)=O)CCC1)=O
Molekylvikt (g/mol) 503.59
Formel vikt 503.59
Procent renhet 98.78%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Neuroscience-Neurodegeneration