Läs mer
Apitolisib, MedChemExpress
Produktkod. 16496126
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16496126 100 mg
16445588 10 mg
16418287 5 mg
16411757 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 16496126 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY13246
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
MedChemExpress Apitolisib (GDC-0980; GNE 390; RG 7422) is a selective, potent, orally bioavailable Class I PI3 kinase and mTOR kinase (TORC1/2) inhibitor with IC50s of 5 nM/27 nM/7 nM/14 nM for PI3Kα/PI3Kβ/PI3Kδ/PI3Kγ, and with a Ki of 17 nM for mTOR.
Apitolisib (GDC-0980
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Apitolisib
Fysisk form Solid
CAS 1032754-93-0
Färg Yellow
Kvantitet 100 mg
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C23H30N8O3S
För användning med (applikation) Cancer-Kinase/protease
Synonym GDC-0980 GNE 390 RG 7422
Löslighetsinformation DMSO : 14.29 mg/mL (28.66 mM; Need ultrasonic)
LEDER C[C@@H](C(N1CCN(CC1)CC2=C(C3=NC(C4=CN=C(N=C4)N)=NC(N5CCOCC5)=C3S2)C)=O)O
Molekylvikt (g/mol) 498.6
Formel vikt 498.6
Procent renhet 97.88%