Läs mer
Apitolisib, MedChemExpress
Produktkod. p-200096196
Encompass_Preferred
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Produktkod. 16496126
Brand: Medchem Express HY13246
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
MedChemExpress Apitolisib (GDC-0980; GNE 390; RG 7422) is a selective, potent, orally bioavailable Class I PI3 kinase and mTOR kinase (TORC1/2) inhibitor with IC50s of 5 nM/27 nM/7 nM/14 nM for PI3Kα/PI3Kβ/PI3Kδ/PI3Kγ, and with a Ki of 17 nM for mTOR.
Apitolisib (GDC-0980
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Apitolisib
Fysisk form Solid
CAS 1032754-93-0
Färg Yellow
Kvantitet 100 mg
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C23H30N8O3S
För användning med (applikation) Cancer-Kinase/protease
Synonym GDC-0980 GNE 390 RG 7422
Löslighetsinformation DMSO : 14.29 mg/mL (28.66 mM; Need ultrasonic)
LEDER C[C@@H](C(N1CCN(CC1)CC2=C(C3=NC(C4=CN=C(N=C4)N)=NC(N5CCOCC5)=C3S2)C)=O)O
Molekylvikt (g/mol) 498.6
Formel vikt 498.6
Procent renhet 97.88%
Kvalitet Research
Visa mer Visa mindre
Research purposes only
Korrigering av produktinnehåll
Fisher Scientific Encompass-programmet erbjuder artiklar som inte ingår i vår distributionsportfölj. Dessa produkter har vanligtvis inga bilder eller detaljerade beskrivningar. Vi är dock angelägna om att förbättra din shoppingupplevelse. Använd formuläret nedan för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.