Läs mer
Apixaban PG Ester-II, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Apixaban PG Ester-II |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C28H30N4O6/c1-18(17-33)38-28(36)25-23-14-16-31(20-8-6-19(7-9-20)30-15-4-3-5-24(30)34)27(35)26(23)32(29-25)21-10-12-22(37-2)13-11-21/h6-13,18,33H,3-5,14-17H2,1-2H3 |
| Formel vikt | 518.2165 |