Läs mer
Apixaban, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Apixaban |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C25H25N5O4/c1-34-19-11-9-18(10-12-19)30-23-20(22(27-30)24(26)32)13-15-29(25(23)33)17-7-5-16(6-8-17)28-14-3-2-4-21(28)31/h5-12H,2-4,13-15H2,1H3,(H2,26,32) |
| Formel vikt | 459.1907 |
| Procent renhet | >95% |