Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Apixaban
Produktkod. 16564414 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 mg
500 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16564414 100 mg
16574414 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 16564414 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer 464491000
Request Bulk or Custom Format
CAS: 503612-47-3 | C25H25N5O4 | 459.51 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 503612-47-3
Molekylformel C25H25N5O4
Molekylvikt (g/mol) 459.51
InChI-nyckel QNZCBYKSOIHPEH-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-namn 1-(4-metoxifenyl)-7-oxo-6-[4-(2-oxopiperidin-1-yl)fenyl]-1H,4H,5H,6H,7H-pyrazolo[3,4-c]pyridin-3-karboxamid
LEDER COC1=CC=C(C=C1)N1N=C(C(N)=O)C2=C1C(=O)N(CC2)C1=CC=C(C=C1)N1CCCCC1=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Apixaban
Kvantitet 100 mg
Formel vikt 459.5
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Apixaban
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 1
Faroangivelser
  • H372-Orsakar organskador.
Skyddsangivelse
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P314-Sök läkarhjälp vid obehag.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Apixaban
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.